Description
- Porstorlek på 0,45 μm med retention av nukleinsyror> 50 bp
- Bindningskapacitet för nukleinsyror 600 μg/cm 2
- Lämplig för högdensitetsarrayer
- Utmärkt känslighet i konventionell Southern blotting
- Nukleinsyraprover kan fixeras genom UV eller bakning
- Ej lämplig för alkali blotting och fixering
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| För användning med (applikation) | Southern blots; UV-fixering |
| Bindande kapacitet | Upp till 600 μg/cm 2 |
| Diameter (metrisk) | Ej tillämpligt |
| Kvantitet | 10 ark |
| Formatera | Ark |
| Material | Nylon, positivt laddad |
| Mått (LxB) | 15 x 20 cm |