Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Produktkod. 15209904 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 rulle/pk.
10 ark/pk.
25 ark/pk.
5/Pk.
Mått (LxB):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 ark
25 ark
5 ark
Produktkod. 15209904
Brand: Cytiva 10600087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för kemiluminescerande och fluorescerande detektionsmetoder för proteiner av> M r 20 000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P μ0,45 m PVDF-membran är en 0,45μ m porstorlek hydrofobt membran, med hög fysisk styrka, mycket lämpligt för strippning och reprobing.
  • Proteinbindningskapacitet över 200μ g/cm 2 för enkel signaldetektering
  • Hög proteinretention även efter hårda tvättsteg
  • Hög proteininsamling under överföring minimerar provförlust
  • Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ark/pk.
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 100 x 100mm