Beskrivning
- Proteinbindningskapacitet över 200μ g/cm 2 för enkel signaldetektering
- Hög proteinretention även efter hårda tvättsteg
- Hög proteininsamling under överföring minimerar provförlust
- Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Kvantitet | 1 rulle/pk. |
| Formatera | Roll |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 300 mm x 4 m |