Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 rulle/pk.
10 ark/pk.
25 ark/pk.
5/Pk.
Mått (LxB):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivning
- Proteinbindningskapacitet över 200μ g/cm 2 för enkel signaldetektering
- Hög proteinretention även efter hårda tvättsteg
- Hög proteininsamling under överföring minimerar provförlust
- Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 rulle/pk. |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 150mm x 4m |