Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Produktkod. 15289894 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rulle/pk.
10 ark/pk.
25 ark/pk.
5/förpackning
Mått (LxB):
100 x 100 mm
140 x 160 mm
150 mm x 4 m
300 mm x 4 m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
10 ark
25 ark
5 ark
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Mått (LxB) unitSize
15289894 25 ark/pk. 140 x 160 mm 25 ark
15259894 1 rulle/pk. 300 mm x 4 m 1 rulle
15279894 5/förpackning 300 x 600 mm 5 ark
15269894 1 rulle/pk. 150 mm x 4 m 1 rulle
15209904 10 ark/pk. 100 x 100 mm 10 ark
15299894 25 ark/pk. 100 x 100 mm 25 ark
15219904 25 ark/pk. 80 x 90 mm 25 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15289894 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600069
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för kemiluminescerande och fluorescerande detektionsmetoder för proteiner av> M r 20 000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P μ0,45 m PVDF-membran är en 0,45μ m porstorlek hydrofobt membran, med hög fysisk styrka, mycket lämpligt för strippning och reprobing.
  • Proteinbindningskapacitet över 200μ g/cm 2 för enkel signaldetektering
  • Hög proteinretention även efter hårda tvättsteg
  • Hög proteininsamling under överföring minimerar provförlust
  • Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ark/pk.
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 140 x 160 mm