Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ P Sandwich PVDF-membran + 3MM Chr-papper
Produktkod. 15239904 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10 + 20/Förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15239904
Brand: Cytiva 10600121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för användning i proteinöverföringar och Western blotting-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Kvantitet 10 + 20/Förp.
Porstorlek 0,45μ m