Beskrivning
Idealisk för Western blotting-applikationer där strippning och reprobing är nödvändiga. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membran: Rullar är hydrofoba PVDF-membran.
Levereras i rullar.
- Hydrofoba PVDF-membran
- Liten porstorlek eliminerar genomblåsning och ökar proteinbindningen över ett brett spektrum av molekylvikter
Amersham Hybond 0,2 μm
- Kompatibel med en rad lösningsmedel som används för snabb avfärgning
- Speciellt utformad för proteinsekvenseringstillämpningar och fastfasaminosyraanalys
- Erbjuder utmärkt blotting för proteiner M r <20 000
- Speciellt optimerad för fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
- Ger låg bakgrundsfluorescens, vilket resulterar i hög känslighet
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 260 mm |
| För användning med (applikation) | Kompatibel med en rad lösningsmedel som används för snabb avfärgning |
| Bindande kapacitet | 363 till 430μ g IgG/ cm2 (inkubationsmetod), 167 till 199μ g BSA/cm 2 (Inkubationsmetod) |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 4 mx 260 mm |
| Produktlinje | Amersham Hybond |
| Kvalitet | Hybond P |