Beskrivning
Idealisk för Western blotting-applikationer där strippning och reprobing är nödvändiga. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membran: Rullar är hydrofoba PVDF-membran.
- Levereras i rullar.
- Hydrofoba PVDF-membran
- Liten porstorlek eliminerar genomblåsning och ökar proteinbindningen över ett brett spektrum av molekylvikter
Amersham Hybond 0,2μ m
- Kompatibel med en rad lösningsmedel som används för snabb avfärgning
Amersham Hybond SEKV 0,2μ m
- Speciellt utformad för proteinsekvenseringstillämpningar och fastfasaminosyraanalys
- Erbjuder utmärkt blotting för proteiner M r <20 000
Amersham Hybond LFP 0,2μ m
- Speciellt optimerad för fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
- Ger låg bakgrundsfluorescens, vilket resulterar i hög känslighet
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 254 mm |
| För användning med (applikation) | Speciellt optimerad för fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Mått (LxB) | 4 mx 254 mm |
| Kvalitet | Hybond LFP |