Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-membran: Ark
Handla allt Cytiva Produkter
Mått (LxB):
26,5 x 60 cm
8 x 9 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Formatera:
Ark
Ark (LFP)
Ark (sekvens)
Kvantitet:
10/Förpackning
25/förpackning
5/förpackning
Produkttyp:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond-sekvens
Förpackningsstorlek:
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivning
Enskilda blad.
- Hydrofoba PVDF-membran
- Liten porstorlek eliminerar genomblåsning och ökar proteinbindningen över ett brett spektrum av molekylvikter
Amersham Hybond 0,2 μm
- Kompatibel med en rad lösningsmedel som används för snabb avfärgning
- Speciellt utformad för proteinsekvenseringstillämpningar och fastfasaminosyraanalys
- Erbjuder utmärkt blotting för proteiner M r <20 000
- Speciellt optimerad för fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
- Ger låg bakgrundsfluorescens, vilket resulterar i hög känslighet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Idealisk för Western blotting-applikationer där strippning och reprobing är nödvändiga |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Formatera | Ark |
| Material | PVDF |
| Mått (LxB) | 20 x 20 cm |
| Produkttyp | Hybond P |