Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Western Blotting Smörgåsar
Handla allt Cytiva Produkter
Mått (LxB):
8 x 9 cm
Produkttyp:
Amersham Hybond LFP Sandwich
Amersham Hybond P Sandwich
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Förmonterad med två Whatman™ medeltjocka 3MM Chr (0,34 mm) filterpapper för att förenkla installationen
- Passar de flesta precase gelformat
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Formatera | Smörgås |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 8 x 9 cm |
| Produkttyp | Amersham Hybond P Sandwich |