Läs mer
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Produktkod. 10075224 Handla allt Cytiva Produkter
Mått (LxB):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tum)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum)
Kvantitet:
100 ark/låda
50 ark/låda
Förpackningsstorlek:
100 ark
50 ark
Produktkod. 10075224
Brand: Cytiva 28906839
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL är konstruerad av en klar bas belagd på båda sidor med en fotografisk emulsion som skyddas av ett anti-repskikt.
  • Antistatisk beläggning minskar risken för synliga artefakter
  • Klar bas ger hög kontrast för enkel läsning av bilder
  • Lämplig för användning med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system
  • Film kan bearbetas i automatiska processorer eller manuellt med de vanligaste röntgenfilmframkallare och fixerare
  • Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Amersham Hyperfilm ECL
För användning med (applikation) Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots.
Kvantitet 100 ark/låda
Förvaringskrav 4 °C
Mått (LxB) 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum)