Läs mer
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Produktkod. 10534205 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Mått (LxB):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tum)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum)
Kvantitet:
100 ark/låda
50 ark/låda
Förpackningsstorlek:
100 ark
50 ark
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Kvantitet Förpackningsstorlek
10534205 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum) 100 ark/låda 100 ark
10752067 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tum) 50 ark/låda 50 ark
10479214 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum) 50 ark/låda 50 ark
10607665 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum) 50 ark/låda 50 ark
10075224 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum) 100 ark/låda 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10534205 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28906837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5228.79 SEK
    4435.36 SEK / 100 ark
    Save 793.43 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL är konstruerad av en klar bas belagd på båda sidor med en fotografisk emulsion som skyddas av ett anti-repskikt.
  • Antistatisk beläggning minskar risken för synliga artefakter
  • Klar bas ger hög kontrast för enkel läsning av bilder
  • Lämplig för användning med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system
  • Film kan bearbetas i automatiska processorer eller manuellt med de vanligaste röntgenfilmframkallare och fixerare
  • Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Amersham Hyperfilm ECL
För användning med (applikation) Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots.
Kvantitet 100 ark/låda
Innehåll och lagring 4°Ç; C
Mått (LxB) 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum)