Läs mer
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Produktkod. p-3676214 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Mått (LxB):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tum)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum)
Kvantitet:
100 ark/låda
50 ark/låda
Förpackningsstorlek:
100 ark
50 ark
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Kvantitet unitSize
10534205 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum) 100 ark/låda 100 ark
10752067 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tum) 50 ark/låda 50 ark
10479214 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum) 50 ark/låda 50 ark
10607665 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum) 50 ark/låda 50 ark
10075224 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tum) 100 ark/låda 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10534205 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28906837
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL är konstruerad av en klar bas belagd på båda sidor med en fotografisk emulsion som skyddas av ett anti-repskikt.
  • Antistatisk beläggning minskar risken för synliga artefakter
  • Klar bas ger hög kontrast för enkel läsning av bilder
  • Lämplig för användning med alla blått och grönt ljus kemiluminescerande system
  • Film kan bearbetas i automatiska processorer eller manuellt med de vanligaste röntgenfilmframkallare och fixerare
  • Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Amersham Hyperfilm ECL
För användning med (applikation) Kemiluminescensdetektion i Western, Southern och Northern blots.
Kvantitet 100 ark/låda
Förvaringskrav 4 °C
Mått (LxB) 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tum)