Beskrivning
- Hög känslighet för lågkoncentrationsmål
- Optimerad för direkt och indirekt autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
- Tydlig bakgrund för utmärkt kontrast och förbättrad bandsynlighet.
- Bilder i publikationskvalitet
- Hög upplösning till ett ekonomiskt pris
- Enkel att använda
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | 32P , 33P , 125I Southern, Northern och Western blottar. 32S , 33P , 35P sekvensering. Fluorografi av 3 H, 14 C och 35 S |
| Kvantitet | 100 ark/låda, en filmpåse |
| Mått (LxB) | 18 x 24 cm |