Läs mer
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Produktkod. 10742837 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Mått (LxB):
5 x 7 tum.
18 x 24 cm
8 x 10 tum
Kvantitet:
100 ark/låda, en filmpåse
50 ark/kartong, enkel filmpåse
50 ark/kartong, individuellt filmkuvert
Förpackningsstorlek:
100 ark
50 ark
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Kvantitet unitSize
10742837 8 x 10 tum 50 ark/kartong, enkel filmpåse 50 ark
10627265 8 x 10 tum 100 ark/låda, en filmpåse 100 ark
10034944 5 x 7 tum. 50 ark/kartong, enkel filmpåse 50 ark
10094984 18 x 24 cm 100 ark/låda, en filmpåse 100 ark
10218674 18 x 24 cm 50 ark/kartong, enkel filmpåse 50 ark
10084764 18 x 24 cm 50 ark/kartong, individuellt filmkuvert 50 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10742837 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28906845
Använd i automatiska processorer eller manuellt i tankar och brickor med de vanligaste röntgenfilmframkallarna och fixeringarna. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ MP är en utmärkt multifunktionsfilm konstruerad av en klar bas belagd på båda sidor med en fotografisk emulsion som skyddas av ett anti-repskikt.
  • Hög känslighet för lågkoncentrationsmål
  • Optimerad för direkt och indirekt autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
  • Tydlig bakgrund för utmärkt kontrast och förbättrad bandsynlighet.
  • Bilder i publikationskvalitet
  • Hög upplösning till ett ekonomiskt pris
  • Enkel att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) 32P , 33P , 125I Southern, Northern och Western blottar. 32S , 33P , 35P sekvensering. Fluorografi av 3 H, 14 C och 35 S
Kvantitet 50 ark/kartong, enkel filmpåse
Mått (LxB) 8 x 10 tum