Läs mer
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Produktkod. p-3676222 Handla allt Cytiva Produkter
Mått (LxB):
5 x 7 tum.
18 x 24 cm
8 x 10 tum
Kvantitet:
100 ark/låda, en filmpåse
50 ark/kartong, enkel filmpåse
50 ark/kartong, individuellt filmkuvert
Förpackningsstorlek:
100 ark
50 ark
Produktkod. 10627265
Brand: Cytiva 28906846
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd i automatiska processorer eller manuellt i tankar och brickor med de vanligaste röntgenfilmframkallarna och fixeringarna. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ MP är en utmärkt multifunktionsfilm konstruerad av en klar bas belagd på båda sidor med en fotografisk emulsion som skyddas av ett anti-repskikt.
  • Hög känslighet för lågkoncentrationsmål
  • Optimerad för direkt och indirekt autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
  • Tydlig bakgrund för utmärkt kontrast och förbättrad bandsynlighet.
  • Bilder i publikationskvalitet
  • Hög upplösning till ett ekonomiskt pris
  • Enkel att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) 32P , 33P , 125I Southern, Northern och Western blottar. 32S , 33P , 35P sekvensering. Fluorografi av 3 H, 14 C och 35 S
Kvantitet 100 ark/låda, en filmpåse
Mått (LxB) 8 x 10 tum