Läs mer
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA Labeling System
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
30 reactions
60 reactions
För användning med (applikation):
dCTP Labeling
dNTP Labeling
Förpackningsstorlek:
30 reaktioner
60 reaktioner
Varje
Beskrivning
Innehåller
Primer solution; Labeling buffer; Reaction buffer; Enzyme; Standard DNA solution; Carrier DNA solution
Megaprime™ DNA Labeling Systems are used for rapid, random-prime labeling from as little as 25ng substrate DNA.
- Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization
- Protocols for labeling directly from low melting point agarose
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -15°C to -30°C |
| För användning med (applikation) | dCTP Labeling |
| Inkluderar | Primer solution 150μL, Labeling Buffer dATP, dGTP and dTTP in Tris HCl pH7.5, 2-mercaptoethanol and MgCl2 300μL, Nucleotide solutions dATP, cCTP, dGTP, dTTP in Tris HCl pH 8, 0.5mM EDTA, Reaction Buffer A 10 x concentra |
| Antal reaktioner | 30 |
| Produkttyp | Megaprime DNA Labeling System, dCTP (for use with labeled dCTP) |
| Kvantitet | 30 reactions |