Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Handla allt Cytiva Produkter
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
Använd detta mångsidiga nitrocellulosamembran för utmärkt bindningsaffinitet för små proteiner och peptider, såväl som nukleinsyror. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Packad i rullar.
- 100 % ren nitrocellulosa
- Hög affinitet för proteiner
- Blockeringsförmåga
- Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| För användning med (applikation) | Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder |
| Formatera | Rulla |
| Material | 100 % ren nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,1μ m |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amersham Protran
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur