Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Handla allt Cytiva Produkter
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
Använd detta mångsidiga nitrocellulosamembran för utmärkt bindningsaffinitet för små proteiner och peptider, såväl som nukleinsyror. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Packad i rullar.
- 100 % ren nitrocellulosa
- Hög affinitet för proteiner
- Blockeringsförmåga
- Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| För användning med (applikation) | Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder |
| Formatera | Rulla |
| Material | 100 % ren nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,45μ m |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amersham Protran 0.45
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.