Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark
Produktkod. 15249864 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Längd (metrisk):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0.1 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
10 ark
25 ark
5 ark
Produktkod. 15249864
Brand: Cytiva 10600093
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Enskilda blad.
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
  • Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 9 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Kvantitet 25/Pk.
Formatera Ark
Porstorlek 0,45μ m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran 0.45
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.