Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Längd (metrisk):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0.1 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivning
Används för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Enskilda blad.
- 100 % ren nitrocellulosa
- Hög affinitet för proteiner
- Blockeringsförmåga
- Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| För användning med (applikation) | Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Formatera | Ark |
| Porstorlek | 0,2μ m |