Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Kvantitet:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Längd (metrisk):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0.1 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,45μ m
Packungsgröße:
10 ark
25 ark
5 ark
Beschreibung
Används för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Enskilda blad.
- 100 % ren nitrocellulosa
- Hög affinitet för proteiner
- Blockeringsförmåga
- Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
Spezifikation
Spezifikation
| Längd (metrisk) | 60 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| För användning med (applikation) | Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Formatera | Ark |
| Porstorlek | 0,45μ m |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amersham Protran 0.45
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur