Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark
Produktkod. 15299844 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Längd (metrisk):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0.1 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
10 ark
25 ark
5 ark
Produktkod. 15299844
Brand: Cytiva 10600074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Ark erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Individual sheets.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm
För användning med (applikation) Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Kvantitet 25/Pk.
Formatera Sheet
Porstorlek 0.2 μm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.