Description
- Förmonterad med två Whatman™ medeltjocka 3MM Chr (0,34 mm) filterpapper för att förenkla installationen
- Passar de flesta precase gelformat
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |
| Kvantitet | Paket med 10 |
| Formatera | Smörgås |
| Material | Nitrocellulose |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 80 x 90 mm |