Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosa Western Blotting Smörgåsar
Produktkod. p-4696459 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
8 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Porstorlek unitSize
15209884 8 cm 9 cm 0,2μ m Paket med 10
15299874 8 cm 9 cm 0,45μ m Paket med 10
15219884 8 cm 9 cm 0,1μ m Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15209884 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600115
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm, färdigskuren, förmonterad Protran NC Nitrocellulosamembran och smörgåsar av filterpapper
  • Förmonterad med två Whatman™ medeltjocka 3MM Chr (0,34 mm) filterpapper för att förenkla installationen
  • Passar de flesta precase gelformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 9 cm
Kvantitet Paket med 10
Formatera Smörgås
Porstorlek 0,2μ m