Beskrivning
Levereras i rullar.
- Låg bakgrund möjliggör ett dynamiskt omfång för komplicerade sampel
- Lämplig för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
- 100 % ren nitrocellulosa
- Hög affinitet för proteiner
- Blockeringsförmåga
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| För användning med (applikation) | Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder |
| Formatera | Rulla |
| Material | 100 % ren nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,45μ m |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amersham Protran Premium 0.45
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose