Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. 15269794 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
0.3kg
1 rulle
4m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Porstorlek Förpackningsstorlek
15269794 30 cm 0,45μ m 0.3kg
15279794 30 cm 0,2μ m 4m
15219804 20 cm 0,45μ m 1 rulle
15229804 20 cm 0,2μ m 1 rulle
15269804 150 mm 0,45μ m 1 rulle
15279804 150 mm 0,2μ m 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15269794 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3878.72 SEK
    3093.94 SEK / 0.3kg
    Save 784.78 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd för bästa resultat med fluorescerande Western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Levereras i rullar.
  • Låg bakgrund möjliggör ett dynamiskt omfång för komplicerade sampel
  • Lämplig för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 30 cm x 4 m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran Premium 0.45
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.