Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. 15279804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
0.3kg
1 rulle
4m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Porstorlek unitSize
15279804 150 mm 0,2μ m 1 rulle
15279794 30 cm 0,2μ m 4m
15269794 30 cm 0,45μ m 0.3kg
15219804 20 cm 0,45μ m 1 rulle
15229804 20 cm 0,2μ m 1 rulle
15269804 150 mm 0,45μ m 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15279804 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för bästa resultat med fluorescerande Western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Levereras i rullar.
  • Låg bakgrund möjliggör ett dynamiskt omfång för komplicerade sampel
  • Lämplig för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 150 mm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran Premium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.