Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. p-4880054 Handla allt Cytiva Produkter
Bredd (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Tamaño de la unidad:
0.3kg
1 rulle
4m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15279794
Marca: Cytiva 10600004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Använd för bästa resultat med fluorescerande Western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Levereras i rullar.
  • Låg bakgrund möjliggör ett dynamiskt omfång för komplicerade sampel
  • Lämplig för Western blots, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran Premium 0.2
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitrocellulose
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado