Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulosa Western Blotting Smörgåsar
Handla allt Cytiva Produkter
Längd (metrisk):
8 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Förmonterad med två Whatman™ medeltjocka 3MM Chr (0,34 mm) filterpapper för att förenkla installationen
- Passar de flesta precase gelformat
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |
| Kvantitet | Paket med 10 |
| Formatera | Smörgås |
| Porstorlek | 0,45μ m |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara||
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose