Läs mer
Cytiva™ Amersham™ Protran™ Stödda NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. 15209814 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Längd (metrisk):
4 m
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
0.6kg
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Porstorlek Förpackningsstorlek
15209814 Varje 4 m 20 cm 0,45μ m 1 rulle
15220033 Varje 4 m 30 cm 0,45μ m 0.6kg
15289804 Varje 4 m 30 cm 0,2μ m 1 rulle
15299804 Varje 4 m 20 cm 0,2μ m 1 rulle
15229814 Varje 4 m 15 cm 0,45μ m 1 rulle
15219814 Varje 4 m 15 cm 0,2μ m 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15209814 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 10600018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3352.65 SEK
    2674.67 SEK / 1 rullar
    Save 677.98 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd för robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran som stöds: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Rullautomater.
  • Membran består av nitrocellulosa som stöds av ett inert polyesterfibermaterial inuti membranet
  • Stödet påverkar inte överföringsvillkor eller resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 20 cm
Kvantitet Varje
Formatera Rulla
Material Nitrocellulosa, inert polyester
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 4 m x 20 cm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran Supported 0.45
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
  • UNKNOWN ACUTE-70 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.