Beskrivning
Använd för robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran som stöds: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Rullautomater.
- Membran består av nitrocellulosa som stöds av ett inert polyesterfibermaterial inuti membranet
- Stödet påverkar inte överföringsvillkor eller resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Kvantitet | Varje |
| Formatera | Rulla |
| Material | Nitrocellulosa, inert polyester |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 4 m x 30 cm |
| Produktlinje | Amersham Protran |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amersham Protran Supported 0.2
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.