Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Stödda NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Längd (metrisk):
4 m
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
0.6kg
1 rulle
Beskrivning
Använd för robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran som stöds: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Rullautomater.
- Membran består av nitrocellulosa som stöds av ett inert polyesterfibermaterial inuti membranet
- Stödet påverkar inte överföringsvillkor eller resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 4 m |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Kvantitet | Varje |
| Formatera | Rulla |
| Material | Nitrocellulosa, inert polyester |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 4 m x 20 cm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amersham Protran Supported 0.2 µm NC
- Fara||
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cellulose nitrate
- UNKNOWN ACUTE-70 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.