Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Stödda NC Nitrocellulosamembran: Ark
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Förpackning
25/förpackning
5/förpackning
Längd (metrisk):
9 cm
20 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
8 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivning
Enskilda blad.
- Membran består av nitrocellulosa som stöds av ett inert polyesterfibermaterial inuti membranet
- Stödet påverkar inte överföringsvillkor eller resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Formatera | Ark |
| Material | Nitrocellulosa, inert polyester |
| Porstorlek | 0,2μ m |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose