Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ Stöds NC Nitrocellulosa Western Blotting Sandwiches
Produktkod. 15249884 Handla allt Cytiva Produkter
Längd (metrisk):
8 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15249884
Brand: Cytiva 10600120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lätt att använda, förskurna, förmonterade PVDF-membran och smörgåsar av filterpapper
  • Förmonterad med två Whatman™ medeltjocka 3MM Chr (0,34 mm) filterpapper för att förenkla installationen
  • Passar de flesta precase gelformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 9 cm
Kvantitet Paket med 10
Formatera Smörgås
Porstorlek 0,2μ m
compliance-icons
Signalord
  • Fara||
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose