Läs mer
Cytiva Amersham™ QuickStain Protein Labeling Kit
Produktkod. 15749140 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
150 reaktioner
Produktkod. Kvantitet unitSize
15749140 1 150 reaktioner
1 options
Produktkod. 15749140 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN4000
Amersham QuickStain möjliggör proteindetektion direkt efter SDS-PAGE eller överföring. Stöder Western blot-normalisering för kvantitativ Western blotting.
  • Snabb SDS-PAGE-analys: Förmärk proteinprover med färdiga att använda Cy5 färgämne för snabb, känslig detektering utan gelfärgning och avfärgning
  • Lätt normalisering av Western blot: Använd standard 30 min protokoll för kvantitativa Western blotting resultat; undviker behovet av lastningskontroller
  • Brett urvalsutbud: Märk effektivt komplexa prover eller rena proteiner från 1μ g/ml till 20 mg/ml, så du behöver inte förmäta proteinkoncentrationerna
  • Bra känslighet: Lika känslig som silverfärgning med bredare dynamiskt omfång
  • Brett dynamiskt område: Detektera samtidigt huvudbandet och föroreningsnivåer så låga som 0,1 % av huvudbandets intensitet, med hjälp av en fluorescensskanner eller bildkamera
  • Mångsidighet: Ladda prover på självhällda geler eller en mängd olika kommersiella geler; möjligt eftersom de flesta material har låga Cy5 fluorescens
Välj mellan två snabba märkningsprotokoll
Amersham QuickStain bygger på Cy5 NHS-estermärkning av reaktiva aminogrupper i proteiner. Späd först ut proteinprover 10 gånger i den optimerade märkningsbufferten. Lägg sedan till en fast mängd Cy5 . Inkubera i 5 minuter vid °95 C för kvalitativ analys eller 30 minuter vid rumstemperatur för kvantitativa tillämpningar.
Upptäck proteiner direkt efter elektrofores eller blotting
Du behöver inte färga och avfärga din gel för SDS-PAGE-analys. Och du kan undvika Ponceau S-färgning av din blot för Western blotting-analys. För båda applikationerna, upptäck helt enkelt proteiner med hjälp av en fluorescensskanner som t.ex Amersham Typhoon scanner eller en CCD imager som t.ex Amersham Imager 600RGB.
Jämförelse med Coomassie och silverfärgning
Amersham QuickStain ger betydligt bättre signal-brus- och signal-till-bakgrundsförhållanden jämfört med Coomassie färgning. Den är väl lämpad för renhetsanalys under proteinrening, eftersom den har känsligheten för silverfärgning men ett bredare dynamiskt område för att kvantifiera både svaga och starka signaler.
Total proteindetektion för Western blot-normalisering
Med Amersham QuickStain, du kan undvika användningen av laddningskontroller. Använda Cy5 för att upptäcka det totala proteininnehållet i ett prov och ett andra färgämne för att upptäcka ditt protein av intresse. Denna multiplexeringsförmåga låter dig utvärdera överföringseffektiviteten och justera för laddningsfel med hjälp av normalisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Möjliggör proteindetektion direkt efter SDS-PAGE eller överföring.
Kvantitet 1
Produkttyp QuickStain Kit
Kit Innehåll Cy ™5 fluorofor och och märkningsbuffert f
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C
Produktbeteckning
  • Amersham QuickStain
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
Endast för forskning