Läs mer
Cytiva Amersham™ Rapid-hyb Buffer
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- For use with radiolabeled DNA, RNA, or oligonucleotide probes
- Pre-mixed solution improves reproducibility between experiments
- Suited for Southern and Northern blotting applications
- Available in two different quantities, sufficient for 1000cm2 membrane and 4000cm2 membrane
Developed for use with nylon membranes; not suitable for use with PVDF or nitrocellulose membranes.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at ambient temperature. Under these conditions the product is stable for at least 3 months |
| För användning med (applikation) | Radiolabeled DNA, RNA or Oligonucleotide probes |
| Produkttyp | Rapid-hyb Buffer sufficient for 4000 cm2 membrane |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Rapid-hyb Buffer sufficient for 4,000 cm2 membrane
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic acid hydrate
- UNKNOWN ACUTE-19 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 6% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.