Läs mer
Cytiva Amersham™ Rediprime II DNA Labeling System
Handla allt Cytiva Produkter
:
30 Reactions
Beskrivning
p>Simply add substrate and [α-32P]dCTP. As little as 25ng substrate DNA can be used.
- Ambient temperature-stable reactions with a color check for the labeling of DNA to specific activities of >109dpm/μg
- Long shelf life and simple, fast protocol; labeling reaction complete in 10 min.
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization
- DNA can be labeled in solution or in the presence of low melting point agarose
Suitable for use with dCTP only.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2°C to 25°C |
| För användning med (applikation) | Labelling of DNA from a variety of sources to a high specific activity for use in Southern and Northern blot hybridizations |
| Inkluderar | Labeling reaction Buffered solution of dATP, dGTP, dTTP, Exonuclease-free Klenow Enzyme and random primers in a dried, stabilized form, control DNA 300ng of lambda Hind III DNA in a dried, stabilized form 1 tube |
| Antal reaktioner | 30 |
| Produkttyp | Rediprime II DNA Labeling System |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Rediprime II, 30 reactions
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: trometamol, 2-mercaptoethanol
- UNKNOWN ACUTE-20 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 20% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.