Läs mer
Cytiva Amersham™ Förstärkt Nitrocellulosa Blotting Membran
Produktkod. 15255928 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
10 ark
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255928 1 vardera 10 ark
1 options
Produktkod. 15255928 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600124
 Begränsad artikel
I lager
Nitrocellulosamembran, med en 0,45μ m porstorlek, är lämplig för proteiner med ett brett spektrum av molekylvikter.
  • Låg bakgrund och utmärkta signal-brus-förhållanden.
  • Kompatibel med en mängd olika märknings- och detektionssystem.
  • Hög bindningskapacitet.
  • Lämplig för proteiner med ett brett spektrum av molekylvikter.
  • Proprietär nitrocellulosaformel ger lång hållbarhet för bundna proteiner.
  • Finns i populära färdigskurna storlekar för din applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blotting membran
Provtyp Protein
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) För western, southern och northern blotting-applikationer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran Supported Nitrocellulose PT 0.45 µm, 102x133 mm, 10/PK
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose