Läs mer
Cytiva Amersham™ Distanser för vertikala gelenheter
Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 400, SE 600 Vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | Spacer |
| Tjocklek (engelska) | 0,02 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,07 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 2 cm |