Läs mer
Cytiva Amersham™ Distanser för vertikala gelenheter
Produktkod. p-3826957 Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10704987
Brand: Cytiva SE611821.0
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 400, SE 600 Vertikal gelelektroforesenhet
Typ Spacer
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,1 cm
Längd (metrisk) 16 cm
Bredd (metrisk) 0,1 cm