Läs mer
Cytiva Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugat
Produktkod. 10004594 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Förpackningsstorlek:
1mg
Varje
Produktkod. 10004594
Brand: Cytiva PA45001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för in situ hybridisering och flödescytometri. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugat består av streptavidin konjugerat till en rad fluorescerande färgämnen.
  • Reagens med hög specificitet
Användningsområden:
in situ hybridisering, flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Denna produkt levereras som ett frystorkat fast ämne i fosfatbuffrad koksaltlösning (0,02M kaliumfosfat, 0,15M NaCl) pH 7,2, innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och 0,1 % (vikt/volym) natriumazid, lös upp med 1 ml fritt vatten, lös upp med fritt vatten, ali. upprepade frys-upptiningscykler
För användning med (applikation) Lämplig för användning i fluorescerande analys av biotinylerade prover
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Cy5-Streptavidin
Kit Innehåll Lyofiliserat fast ämne i fosfatbuffrad koksaltlösning (0,02 M kaliumfosfat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och 0,1 % (vikt/volym) natriumazid, rekonstituera med 1 ml avjoniserat vatten och dispensera i lämpligt fryst vatten.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .