Beskrivning
- Reagens med hög specificitet
Användningsområden:
in situ hybridisering, flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Denna produkt levereras som ett frystorkat fast ämne i fosfatbuffrad koksaltlösning (0,02M kaliumfosfat, 0,15M NaCl) pH 7,2, innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och 0,1 % (vikt/volym) natriumazid, lös upp med 1 ml fritt vatten, lös upp med fritt vatten, ali. upprepade frys-upptiningscykler |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning i fluorescerande analys av biotinylerade prover |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Cy3-Streptavidin |
| Kit Innehåll | Lyofiliserat fast ämne i fosfatbuffrad koksaltlösning (0,02 M kaliumfosfat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och 0,1 % (vikt/volym) natriumazid, rekonstituera med 1 ml avjoniserat vatten, häll ut i lämpligt fryst vatten, häll ut i fryst vatten. cykler |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?