Läs mer
Cytiva Amersham™ Streptavidin-HRP-konjugat
Produktkod. 10320455 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10320455 2 ml 2ml
10535925 100 ml 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10320455 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN12312ML
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Streptavidin konjugerat till reporterenzymmolekyler för användning i blotting och in situ hybridiseringstillämpningar
  • Reagens med hög specificitet
  • Konjugering uppnådd med användning av periodatkopplingsmetoden som beskrivs av Nakane och medarbetare
  • Säljs på basis av titer i en ELISA och prestanda i en westernblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för användning i ECL™ , western blotting, ELISA, immuncytokemi
Inkluderar 2 ml fosfatbuffrad koksaltlösning (0,1 M natriumfosfat, 0,1 M natriumklorid, pH 7,4) innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och ett antimikrobiellt medel
Kvantitet 2 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol