Läs mer
Cytiva Amersham™ Streptavidin-HRP-konjugat
Produktkod. 10535925 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
2ml
Produktkod. 10535925
Brand: Cytiva RPN1231100UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Streptavidin konjugerat till reporterenzymmolekyler för användning i blotting och in situ hybridiseringstillämpningar
  • Reagens med hög specificitet
  • Konjugering uppnådd med användning av periodatkopplingsmetoden som beskrivs av Nakane och medarbetare
  • Säljs på basis av titer i en ELISA och prestanda i en westernblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för användning i ECL™ , western blotting, ELISA, immuncytokemi
Inkluderar 2 ml fosfatbuffrad koksaltlösning (0,1 M natriumfosfat, 0,1 M natriumklorid, pH 7,4) innehållande 1 % (vikt/volym) bovint serumalbumin och ett antimikrobiellt medel
Kvantitet 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol