Läs mer
Ametoctradin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318672
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318672 1 ml
1 options
Produktkod. 30318672 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10148900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ametoctradin
CAS 865318-97-4
Analyt- eller komponentnamn Ametoctradin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H25 N5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC
IUPAC-namn 5-ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 275.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 275.211 g/mol