Läs mer
Ametryn, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ametryn |
| CAS | 834-12-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ametryn |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C9 H17 N5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| LEDER | CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-N-ethyl-6-methylsulfanyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.33 |
| Visa mer |