missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ametryn, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ametryn |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| Formel vikt | 227.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?