Läs mer
Skytec™ AMF2 P2 Andningsskydd för engångsbruk
Beskrivning
- Stor yta säkerställer mycket lågt andningsmotstånd
- Ny stor utandningsventil som minskar värmeuppbyggnaden och förbättrar bärarkomforten
- färgkodat Alphamesh-skal för enkel identifiering
- Justerbar huvudband ger en säker och bekväm passform
- Metallfri - lämplig för livsmedelsindustrin
- Förformad nosbrygga eliminerar behovet av regelbunden justering
- Kompatibel med ett brett utbud av skyddsglasögon
- Mjukt flexibelt nät behåller sin form och kommer inte att kollapsa under användning
- Överensstämmer med EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 10 |
| Certifikat och efterlevnad | CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Färg | Blått |
| Designtyp | Skrovformad |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2 skyddsnivå |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | One Size |
| Med utandningsventil | Nej |
| Visa mer |