Läs mer
Skytec™ AMF3CV P3 Andningsskydd för engångsbruk
Produktkod. 30242979 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242979 10/Pk.
1 options
Produktkod. 30242979 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer MMFS/ALP/AMF3CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.61 SEK
    810.07 SEK / Paket med 10
    Save 503.54 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Alpha Flow-SERIEN har designats för att förbättra komfort och prestanda samtidigt som den bibehåller en säker passform. färgkodning sortimentet gör identifieringen enkel och lätt när olika skyddsnivåer kan krävas.
  • Stor yta säkerställer mycket lågt andningsmotstånd
  • Ny stor utandningsventil som minskar värmeuppbyggnaden och förbättrar bärarkomforten
  • färgkodat Alphamesh-skal för enkel identifiering
  • Justerbar huvudband ger en säker och bekväm passform
  • Metallfri - lämplig för livsmedelsindustrin
  • Förformad nosbrygga eliminerar behovet av regelbunden justering
  • Kompatibel med ett brett utbud av skyddsglasögon
  • Mjukt flexibelt nät behåller sin form och kommer inte att kollapsa under användning
  • Överensstämmer med EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Färg Orange
Designtyp Dubbel rem
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Filtreringslagermaterial Smältblåst polypropen
Material Huvudband Textil elastik, vävd elastik
Modell Alphaflow
Kvantitet 10/Pk.